1614589
USP
Sodium Picosulfate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Desulfo-4-hydroxy picosulfate monosodium salt, 4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl sodium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium picosulfate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(Oc1ccc(cc1)C(c3ncccc3)c2ccc(cc2)[O-])O
InChI
1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
Clé InChI
JHXGMACYSBECRB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable