1612007
USP
Sennosides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sennoside, Mixture of sennoside A and sennoside B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sennosides
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25?,26?,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-/m1/s1
Clé InChI
IPQVTOJGNYVQEO-JLDSCGAUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Senna Leaf
- Senna Pods
- Sennosides
- Sennosides Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable