1606037
USP
Rosuvastatin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Calcium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophenyl)-2-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5- yl]-2-hydroxy-N-methylethylsulfonamido}-6-isopropylpyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2))
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
rosuvastatin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable