Principaux documents
1604585
USP
RivaroxabanRelated Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-4,5-Dichloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17Cl2N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Famille d'API
rivaroxaban
Conditionnement
pkg of 20 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(c(cc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl)Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
Clé InChI
CCLKYVZRBJQFLK-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
RivaroxabanRelated Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable