1547368
USP
Polyoxyl 20 stearyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol octadecyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyoxyl
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clé InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable