1533002
USP
Phenylephrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenylephrine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
143-145 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Phenylephrine Hydrochloride Injection
- Phenylephrine Hydrochloride Tablets
- Phenylephrine Hydrochloride Nasal Solution
- Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
- Antipyrine, Benzocaine, and Phenylephrine Hydrochloride Otic Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable