1524012
USP
Phenobarbital Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Amino-5-ethyl-2-imino-5-phenylpyrimidin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
phenobarbital
Conditionnement
pkg of 30 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1\C(=N\[H])\N=C(C(C1=O)(CC)c2ccccc2)N
InChI
1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Clé InChI
ZKPNDYQXPJGNCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable