1478174
USP
Oleyl Oleate 95
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oleyl oleate, Oleic acid oleyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP 1478174
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Clé InChI
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
452.3 °F
Point d'éclair (°C)
233.5 °C