1463279
USP
Nicardipine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bis{2-[benzyl(methyl)amino]ethyl} 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
nicardipine
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable