Principaux documents
1372061
USP
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Acyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, L-α-lysolécithine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lysophosphatidylcholine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Lysophosphatidylcholine (Soy) USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
It can be used as a standard solution for identifying phospholipids in Lecithin by Thin-Layer Chromatography according to United States Pharmacopeia (USP) monograph[1]
Actions biochimiques/physiologiques
La lysophosphatidylcholine est un constituant majeur des lipoprotéines oxydées de faible densité et a été associée à diverses réactions inflammatoires, notamment l′athérosclérose. Elle est utilisée pour démyéliniser les neurones de la moelle épinière et pour étudier les processus à la base de la remyélinisation. Elle active les voies de la protéine kinase C, la MAP kinase p38, la MAP kinase p42 et la jun kinase (JNK) et stimule la transcription de c-jun.
La lysophosphatidylcholine est un constituant majeur des lipoprotéines oxydées de faible densité et a été associée à diverses réactions inflammatoires, notamment l′athérosclérose. Elle est utilisée pour démyéliniser les neurones de la moelle épinière et pour étudier les processus à la base de la remyélinisation. Elle active les voies de la protéine kinase C, la MAP kinase p38, la MAP kinase p42 et la jun kinase (JNK) et stimule la transcription de c-jun. La lysophosphatidylcholine s′accumule lors de l′ischémie cardiaque et peut induire des arythmies en découplant les communications au niveau des jonctions lacunaires ; elle peut également augmenter les lésions ischémiques en augmentant le chargement en Na+ des myocytes cardiaques. Elle active également les canaux K+ TREK1, TREK2 et TRAAK.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lecithin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(2), 5853-5853 (2018)