1355753
USP
Kawain
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Kavain, (+)-Kawain, (6R)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-2H-pyran-2-one
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O1[C@H](CC(=CC1=O)OC)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+/t12-/m0/s1
Clé InChI
XEAQIWGXBXCYFX-GUOLPTJISA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable