Key Documents
1332000
USP
Hydroxyurée
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydroxycarbamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.05
Numéro Beilstein :
1741548
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydroxyurea
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Clé InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-néoplasique. Inactive la ribonucléoside réductase par formation d′un radical libre nitroxyde qui se lie à un radical libre tyrosyle sur le site actif de l′enzyme. Ceci bloque la synthèse des désoxynucléotides, ce qui inhibe la synthèse d′ADN et induit la synchronisation ou la mort cellulaire en phase S.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable