1292303
USP
Glimepiride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glimepiride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glimepiride
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
Clé InChI
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Glimepiride Tablets
- Pioglitazone and Glimepiride Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable