1265606
USP
Formiate d′éthyle
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable