1265548
USP
Ethylhexyl triazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl 4-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethylhexyl triazone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
Clé InChI
ZJQXUTDROPGVLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2