1249916
USP
Estazolam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-(3-chloromethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone, [5-Chloro-2-[3-(chloromethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl] phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
estazolam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClCc1[n](cnn1)c2c(cc(cc2)Cl)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H11Cl2N3O/c17-9-15-20-19-10-21(15)14-7-6-12(18)8-13(14)16(22)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,10H,9H2
Clé InChI
KBWXJZXYNPXORC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Estazolam
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable