Principaux documents
1165215
USP
Decitabine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-O-Acetyl-3,5-di-O-(4-chlorobenzoyl)-2’-deoxy-D-ribofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H18Cl2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Famille d'API
decitabine
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]2[C@H](OC(C2)OC(=O)C)COC(=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C21H18Cl2O7/c1-12(24)28-19-10-17(30-21(26)14-4-8-16(23)9-5-14)18(29-19)11-27-20(25)13-2-6-15(22)7-3-13/h2-9,17-19H,10-11H2,1H3/t17-,18+,19?/m0/s1
Clé InChI
XHRJNOXRTTZFEQ-PAMZHZACSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Decitabine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable