1154525
USP
Cyclobenzaprine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaenylidene)propan-1-amine hydrochloride, Norproheptatriene hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclobenzaprine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
Clé InChI
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable