1146505
USP
Colestipol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
colestipol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].N(CCNCCN)CCNCCN.[H+]
InChI
1S/C8H23N5.ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;/h11-13H,1-10H2;1H
Clé InChI
GACQNVJDWUAPFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Colestipol Hydrochloride for Oral Suspension
- Colestipol Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable