1098231
USP
Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[6R-[6α, 7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefuroxime
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N(C(C(=C1)COC(=O)N)C(=O)OC(OC(=O)C)C)C(=O)[C@H]2NC(=O)\C(=N/OC)\c3[o]ccc3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
Clé InChI
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
Description générale
Application
- Cefuroxime Axetil
- Cefuroxime Axetil Tablets
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable