1097614
USP
Cefdinir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cefdinir monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefdinir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2.H2O/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6;/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23);1H2/b18-7-;/t8-,12-;/m1./s1
Clé InChI
QWUVJQSNISEEQI-KYIYMPJCSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cefdinir Capsules
- Cefdinir for Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable