1097603
USP
Cefazolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cephazolin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefazolin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Clé InChI
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Description générale
Application
- Cefazolin for Injection
- Cefazolin in Dextrose Injection
- Cefazolin Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable