Principaux documents
1087520
USP
D-Camphor sulfonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Beilstein:
2809675
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
camphor
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
~200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
ᴅ-Camphor sulfonic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
MES low moisture content, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3671
MES