1069914
USP
Betaxolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol)
About This Item
Famille d'API
betaxolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable