1031616
USP
Amoxicillin Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
((R)-2-(4-Hydroxyphenyl)-2-pivalamidoacetic acid)
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
amoxicillin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable