1013523
USP
Almotriptan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(pyrrolidine-1-yl)sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}methanol
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
almotriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([n](cc2CCN(C)C)CO)cc1
InChI
1S/C18H27N3O3S/c1-19(2)10-7-16-12-20(14-22)18-6-5-15(11-17(16)18)13-25(23,24)21-8-3-4-9-21/h5-6,11-12,22H,3-4,7-10,13-14H2,1-2H3
Clé InChI
KOCKDRPYMWRIJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable