Z777134
Proteomix® SCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
product name
Proteomix® SCX-NP10 Strong Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L22
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 401NP10-4001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange