Z777067
SRT® SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, stainless steel
Synonyme(s) :
TM=["SRT"] SEC-2000 Size Exclusion Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SRT® SEC-2000 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
SRT®
Poids mol.
>10,000,000
Fabricant/nom de marque
Sepax 215980-4630
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
hydrophilic polymer phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
2000 Å
Plage de pH de fonctionnement
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
SRT User Manual
Informations légales
Colonne de garde