Principaux documents
Z227293
Tuyau en PEEK
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Synonyme(s) :
PEEK Tubing
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Paramètres
6000 psi max. pressure
L × D.E. × D.I.
10 ft × 1/16 in. × 0.020 in.
Couleur
orange
Description générale
Les tubes en polyétheréthercétone (PEEK) sont de plus en plus utilisés en remplacement des tubes en acier inoxydable en différents points des systèmes HPLC. On fait généralement appel à ce type de matériau lorsque tout contact entre l′échantillon et des éléments métalliques doit être évité, par exemple si l′on travaille avec des agents complexants des métaux ou certains composés biochimiques. Les tubes en PEEK offrent également d′autres avantages: ils sont flexibles, faciles à couper, ils possèdent une excellente stabilité mécanique et une très bonne compatibilité chimique et ils peuvent être utilisés jusqu′à 100°C. L′emploi des tubes en PEEK est déconseillé avec le tétrahydrofurane (THF), le diméthylsulfoxide (DMSO), le dichlorométhane, et les acides nitriques et sulfuriques concentrés. Nos tubes en PEEK sont marqués par un code de couleur qui permet de connaitre facilement leur diamètre interne. Longueur: 3m.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis