Z227242
Union
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonyme(s) :
Raccords unions Valco®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Description
female
Taille de l'alésage
0.25 mm
Compatibilité
for connecting 1/16 in.