Y0002208
Epinastine for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Epinastine hydrochloride, 9,13b-Dihydro-1H-dibenz[cf]imidazo[1,5-a]azepine hydrochloride, WAL-801Cl
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
epinastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Clé InChI
VKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable