Y0002109
Pantolactone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-Pantolactone, (R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
pantolactone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
91 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable