SU860053
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 1.5 mm, open center
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 1.5 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with CTC CombiPAL
for use with SPME
Catégories apparentées
Description générale
- Liner plus fin pour une pénétration plus facile
- Liner spécial PTFE/silicone avec un film de PTFE de seulement 0,05 mm (pénétration plus facile qu′avec du PTFE plus épais)
- Ces produits doivent être utilisés avec le flacon SPME qui a un rebord plus épais