Principaux documents
SPRFKIT7
Smoke Point Reference Fuel Blends Kit
certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Composants
Kit consists of:
SPRF1 Smoke Point Reference Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60 %v/v)
SPRF2 Smoke Point Reference Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75 %v/v)
SPRF3 Smoke Point Reference Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80 %v/v)
SPRF4 Smoke Point Reference Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85 %v/v)
SPRF5 Smoke Point Reference Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90 %v/v)
SPRF6 Smoke Point Reference Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95 %v/v)
SPRF7 Smoke Point Reference Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100 %v/v)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3