Principaux documents
PHL89669
Ganoderic acid B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H44O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4=O)[C@@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)C)(CC3=O)C)C)[C@H](C2)O)C)(C)C
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
LWPLEHFGBRFRKI-NBCWKOIPSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable