Principaux documents
PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H29NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.43
Beilstein:
2815150
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Clé InChI
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
VR1 vanilloid receptor agonist.
Liaison
Capsaicin analog.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable