PHL89624
Dehydrocostus lactone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Clé InChI
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable