Principaux documents
PHL89506
Delphinidin 3-galactoside chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Delphinidin 3-O-β-D-galactoside chloride, Delphinidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Delphinidin 3-galactoside chloride, Empetrin chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21ClO12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
Clé InChI
ZJWIIMLSNZOCBP-KGDMUXNNSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable