Principaux documents
PHL89498
trans-p-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
p-Coumaric acid, trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
2207383
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
214 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma mentha zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable