PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Isoauraptene, Isomerancin, Isomerazin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-9(2)12(16)8-11-13(18-3)6-4-10-5-7-14(17)19-15(10)11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Clé InChI
OMOYQLRHKFGVGN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable