Principaux documents
PHL85879
Guvacine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference material
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
GABA uptake inhibitor.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable