Principaux documents
PHL85727
Continentalic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Pimaradienoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@]1([C@@H]2[C@]([C@@H]3CC[C@](C=C3CC2)(C)C=C)(CCC1)C)C
Clé InChI
MHVJRKBZMUDEEV-XIHRTOKZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3