Principaux documents
PHL84267
Tubuloside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H48O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
828.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C(C)O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](CO[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]1OCCC5=CC(O)=C(O)C=C5
Clé InChI
KZLDMAIXPXOZCX-BBQAUMBQSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3