Principaux documents
PHL84053
Artepillin C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2E)-3-[4-Hydroxy-3,5-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-2-propenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1CC=C(C)C)\C=C\C(=O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-13(2)5-8-16-11-15(7-10-18(20)21)12-17(19(16)22)9-6-14(3)4/h5-7,10-12,22H,8-9H2,1-4H3,(H,20,21)/b10-7+
Clé InChI
KABCFARPAMSXCC-JXMROGBWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3