PHL83902
Rhamnocitrin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methylkaempferol, Kaempferol 7-methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
Clé InChI
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable