Principaux documents
PHL83780
Vaccarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Apigenin 4′-O-glucoside 6-C-(2-arabinosylglucoside)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H38O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)O)[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O[C@@H]6OC[C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O)O)CO)O
InChI
1S/C32H38O19/c33-7-17-23(40)26(43)30(51-31-27(44)21(38)14(37)9-46-31)29(49-17)20-13(36)6-16-19(24(20)41)12(35)5-15(48-16)10-1-3-11(4-2-10)47-32-28(45)25(42)22(39)18(8-34)50-32/h1-6,14,17-18,21-23,25-34,36-45H,7-9H2/t14-,17+,18+,21-,22+,23+,25-,26-,27+,28+
Clé InChI
GYIKGLVKALOGDP-HLEFUGOVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable