Key Documents
PHL83545
Soyasaponine I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
SCM 3B, Soyasaponine Bb
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H78O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
943.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
Clé InChI
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
  • Lignin Monomer Ratio Enhancement: Soyasaponin Bb has been implicated in the alteration of lignin monomer ratios in plants, suggesting its utility in genetic engineering for improved plant disease resistance and wood quality, which could have significant agricultural and industrial applications (Liu et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Saponine antioxydante et anti-inflammatoire présente dans le soya. Atténue la colite induite par le TNBS chez la souris. Sa structure est composée d′un groupe glycoside et d′un dérivé triterpénique. Inhibiteur de la sialytransférase et de la rénine.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable