Principaux documents
PHL83540
Salvianolic acid D
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C20H18O10/c21-13-4-1-10(7-15(13)23)8-16(20(28)29)30-18(26)6-3-11-2-5-14(22)19(27)12(11)9-17(24)25/h1-7,16,21-23,27H,8-9H2,(H,24,25)(H,28,29)/b6-3+/t16-/m1/s1
Clé InChI
KFCMFABBVSIHTB-WUTVXBCWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable