Key Documents
PHL83054
3′,4′,5′-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-16-8-11(9-17(21-2)18(16)22-3)15-10-13(19)12-6-4-5-7-14(12)23-15/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
QCXAJQVDUHKDEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable