PHL82683
Withanone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(22R)-6α,7α-Epoxy-5,17,22-trihydroxy-1-oxo-5α-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@]6([H])OC(C(C)=C(C)C6)=O)O)(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Clé InChI
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
420.8 °F
Point d'éclair (°C)
216 °C